Läs mer
Silver nitrite, 99% (metals basis)
Produktkod. 11371239
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371239 10 g 10g
11381239 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011418.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-99-5 | AgNO2 | 153.873 g/mol
Silvernitrit används i silverpläteringsprocessen, hårfärgning, bläck, permanenta tuschpennor och bestämning av kloridjoner i vatten och borrvätskor. Det används som Tollens reagens och används vid bildning av anilin och nitroföreningar i victor mayer-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-99-5
Molekylformel AgNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.873
MDL-nummer MFCD00003413
InChI-nyckel KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver nitrite, unii-t3mz57ogif, t3mz57ogif, silbernitrit, nitrous acid, silver 1+ salt, silver i nitrite, silvernitrite, acmc-20ajq7, ag.no2, silver nitrite 10g
PubChem CID 160904
IUPAC-namn silver; nitrit
LEDER N(=O)[O-].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver nitrite
Smältpunkt 140°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in hot water.Insoluble in ethanol.
Formel vikt 153.88
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Utseende Light yellow crystals
Densitet 4.45 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.