Läs mer
Silvernitrit, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10772305 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10772305
Brand: Thermo Scientific Acros 210690500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-99-5 | AgNO2 | 153.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-99-5
Molekylformel AgNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.88
MDL-nummer MFCD00003413
InChI-nyckel KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver nitrite, unii-t3mz57ogif, t3mz57ogif, silbernitrit, nitrous acid, silver 1+ salt, silver i nitrite, silvernitrite, acmc-20ajq7, ag.no2, silver nitrite 10g
PubChem CID 160904
IUPAC-namn silver; nitrit
LEDER N(=O)[O-].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver nitrite
Smältpunkt 140,0 °C
Färg Gul till grön
Fysisk form Powder and/or Agglomerates
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Linjär formel AgNO2
Fieser 01,1011; 06,515; 11,467
Merck Index 15, 8658
Löslighetsinformation Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in diluted acids,insoluble in alcohol
Formel vikt 153.88
Procent renhet 99%
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.45, 4.4500g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.