Läs mer
Silver organometalliska standarder, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11470269 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. 11470269
Brand: SPEX Certiprep ORGAG82Z
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag1000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-22-4, 64742-65-0
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Fysisk form Fast
Molekylformel Ag
MDL-nummer MFCD00003397
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER [Ag]
IUPAC-namn silver
Lösningsmedel eller matris Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:9141
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning