Läs mer
Silver p-toluensulfonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11399983
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399983 5 g 5g
11309993 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399983 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00307.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16836-95-6 | C7H8AgO3S | 280.07 g/mol
Silver-p-toluensulfonat används för att omvandla alkylhalider till tosylater och bensylselenylklorider till motsvarande selenyltosylater. Det används för att främja halogenernas avgångsförmåga. För användning vid omvandling av alkylhalider till alkyltosylater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Silver-p-toluensulfonat används för att omvandla alkylhalider till tosylater och bensylselenylklorider till motsvarande selenyltosylater. Det används för att främja halogenernas avgångsförmåga. För användning vid omvandling av alkylhalider till alkyltosylater.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16836-95-6
Molekylformel C7H8AgO3S
Molekylvikt (g/mol) 280.07
MDL-nummer MFCD00007511
InChI-nyckel BRYKBDMLJJLFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver p-toluenesulfonate, silver tosylate, silverp-toluenesulfonate, silver p-toluenesulphonate, silver 1+ tosylate, silver p-tosylate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, silver 1+ salt, p-toluenesulfonic acid silver salt, silver i 4-methylbenzenesulfonate, silver p-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 85606
IUPAC-namn silver;4-metylbensensulfonat
LEDER [Ag].CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver p-toluenesulfonate
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 279.07
Procent renhet ≥98%
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.