Läs mer
Silver perchlorate monohydrate, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11321728
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321728 2 g 2g
11301728 10 g 10g
11391718 50 g 50g
11311728 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11321728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011624.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14242-05-8 | AgClO4 | 207.31 g/mol
Silverperklorat kan användas vid tillverkning av sprängämnen. Det används vanligtvis som en källa till silverjoner under syntes av silvernanopartiklar. Det används som en katalysator i organisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14242-05-8
Molekylformel AgClO4
Molekylvikt (g/mol) 207.31
MDL-nummer MFCD00149128
InChI-nyckel YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver perchlorate hydrate, silver perchlorate monohydrate, silver perchlorite, silver perchloric acid, acmc-1brvv, ag.clo4.h2o, silver i perchlorate monohydrate, silver 1+ ion hydrate perchlorate, silver 1+ hydrate perchlorate
PubChem CID 15959344
IUPAC-namn silver;perklorat;hydrat
LEDER [Ag+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver perchlorate monohydrate
Smältpunkt 485°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1481
Merck Index 14,8523
Löslighetsinformation Soluble in water and organic solvents.
Formel vikt 225.34 (207.32 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Densitet 2.800 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.