Läs mer
Silverperrenat, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450820
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450820 1 g 1g
11460820 5 g 5g
11470820 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450820 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044480.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20654-56-2 | AgO4Re | 358.071 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20654-56-2
Molekylformel AgO4Re
Molekylvikt (g/mol) 358.071
MDL-nummer MFCD00014144
InChI-nyckel JRISYOCHUNKJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver i perrhenate, silver perrhenate, rhenium silver tetraoxide, acmc-20ajpz, silver i perrhenate, for synthesis, silver 1+ ion tetraoxorhenate 1-, silver i perrhenate trace metals basis
PubChem CID 11089628
IUPAC-namn silver;oxido(trioxo)rhenium
LEDER [O-][Re](=O)(=O)=O.[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver perrhenate
Smältpunkt 430°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel AgReO4
UN-nummer UN1479
Formel vikt 358.1
Procent renhet 99.99%
Känslighet Light sensitive
Densitet 7.05 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.