Läs mer
Silverfosfat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10157610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10157610 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10157610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 419370250
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7784-09-0 | Ag3O4P | 418.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver phosphate
Smältpunkt 849°C
Namnnotering 98%
CAS 7784-09-0
Färg Grön-gul till gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 97.5% min
Molekylformel Ag3O4P
Linjär formel Ag3PO4
MDL-nummer MFCD00014148
Merck Index 15, 8664
Synonym trisilver phosphate, trisilver 1+ phosphate, unii-zl6t4y1xp8, zl6t4y1xp8, silver orthophosphate, trisilver orthophosphate, silver phosphate ag3po4, silberphosphat, trisilver 1+ orthophosphate, silver orthophosphate ag3po4
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: slightly sol in dil acetic acid,freely sol in dil nitric acid,in ammonia,,ammonium carbonate,also in alkali cyanides and,thiosulfates
InChI-nyckel FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P([O-])([O-])=O
IUPAC-namn trisilver;fosfat
Molekylvikt (g/mol) 418.57
PubChem CID 159913
Formel vikt 418.57
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver phosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.