Läs mer
Silver phosphate, 99% (metals basis)
Produktkod. 11311239
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311239 5 g 5g
11301239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011415.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7784-09-0 | Ag3O4P | 418.57 g/mol
Silverfosfat kan användas inom fotografi och silverfärgning av biologiska material. Den används som fotokatalysator för fotokemisk uppdelning av vatten med synligt ljus och för produktion av aktiverat syre med samma metod. Den används i kristalltillväxt för scintillation, optik och dosimetri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-09-0
Molekylformel Ag3O4P
Molekylvikt (g/mol) 418.57
MDL-nummer MFCD00014148
InChI-nyckel FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisilver phosphate, trisilver 1+ phosphate, unii-zl6t4y1xp8, zl6t4y1xp8, silver orthophosphate, trisilver orthophosphate, silver phosphate ag3po4, silberphosphat, trisilver 1+ orthophosphate, silver orthophosphate ag3po4
PubChem CID 159913
IUPAC-namn trisilver;fosfat
LEDER [Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver phosphate
Smältpunkt 849°C
Färg Grå till svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Practically insoluble in water. Slightly soluble in dilute acetic acid. Freely soluble in dilute HNO3,ammonia,ammonium carbonate,alkali cyanides and thiosulfates.
Formel vikt 418.58
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Utseende Yellow powder
Densitet 6.37
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.