Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Silverprotein för histologi, stark
Produktkod. 11365018
Change view
Kvantitet:
5g
25g
110g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365018 25g 25g
11375018 5g 5g
11385018 110g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365018 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 043970.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9008-42-8
Silverprotein används i elektronmikroskopi med perjodsyra och tiokarbohydrazid eller tiosemikarbohydrazid som en positiv färg för kolhydrater som glykogen. Den kan också användas för ljusmikroskopi för att färga ner nervvävnad. Det används också i histologisk färgning för mikroskopisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9008-42-8
Synonym Protargol
Specifikationer
Färg Ljusgul till brun
Form Pulver
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Histologisk färgning för mikroskopisk analys
Kvantitet 25g
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Produkttyp Silver Protein
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.