Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silverprotein för histologi, stark
Description
Silverprotein används i elektronmikroskopi med perjodsyra och tiokarbohydrazid eller tiosemikarbohydrazid som en positiv färg för kolhydrater som glykogen. Den kan också användas för ljusmikroskopi för att färga ner nervvävnad. Det används också i histologisk färgning för mikroskopisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Färg | Ljusgul till brun |
| Form | Pulver |
| Formatera | Pulver |
| För användning med (applikation) | Histologisk färgning för mikroskopisk analys |
| Produkttyp | Silverprotein |
| Kvantitet | 110g |
| Känslighet | Hygroskopisk; Ljuskänslig |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.