Läs mer
Silver, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivning
Silver, Residuals, Ø25x3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium/Arsenic/Manganese/Lead/Tellurium/Nickel/Selenium/Tin/Bismuth/Palladium/Platinum/Gold/Antimony/Zinc/Copper/Iron |
| CAS | 7440-22-4 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium 0.0002 %/Arsenic 0.0003 %/Manganese 0.0003 %/Lead 0.0005 %/Tellurium 0.0005 %/Nickel 0.0006 %/Selenium 0.0006 %/Tin 0.0006 %/Bismuth 0.0007 %/Palladium 0.0007 %/Platinum 0.0007 %/Gold 0.0009 %/Antimony 0.0012 %/Zinc 0.002 %/Copper 0.0041 %/Iron (0.0023) % |