Läs mer
Silver, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivning
Silver, Residuals, Ø25x3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese/Arsenic/Cadmium/Bismuth/Lead/Nickel/Palladium/Selenium/Tellurium/Antimony/Tin/Platinum/Gold/Zinc/Copper/Iron |
| CAS | 7440-22-4 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Manganese 0.0003 %/Arsenic 0.0006 %/Cadmium 0.0006 %/Bismuth 0.0012 %/Lead 0.0012 %/Nickel 0.0012 %/Palladium 0.0016 %/Selenium 0.0016 %/Tellurium 0.0018 %/Antimony 0.0021 %/Tin 0.0022 %/Platinum 0.0023 %/Gold 0.0026 %/Zinc 0.0034 %/Copper 0.0066 %/Iron (0.0011) % |