Läs mer
Silver, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivning
Silver, Residuals, Ø25x3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arsenic/Manganese/Cadmium/Nickel/Selenium/Lead/Tellurium/Tin/Bismuth/Palladium/Antimony/Zinc/Platinum/Gold/Copper/Iron |
| CAS | 7440-22-4 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Arsenic 0.0029 %/Manganese 0.0049 %/Cadmium 0.0056 %/Nickel 0.0057 %/Selenium 0.0065 %/Lead 0.0075 %/Tellurium 0.009 %/Tin 0.0095 %/Bismuth 0.0096 %/Palladium 0.0105 %/Antimony 0.0107 %/Zinc 0.0109 %/Platinum 0.0112 %/Gold 0.0114 %/Copper 0.0193 %/Iron (0.002) % |