Läs mer
Silverstav, 6,35 mm (0,25 tum) dia x 150 mm (5,9 tum) lång, hård, Premion™ , 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15424755
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424755 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15424755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013304.KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver rod
Namnnotering 6,35 mm (0,25 tum) i diameter x 150 mm (5,9 tum) lång, hård
CAS 7440-22-4
Kvantitet 1 Pc.
Odör Kännetecken
Vikt ≈3,32 g/cm
Form Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Ag
MDL-nummer MFCD00003397
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI-nyckel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag]
IUPAC-namn silver
Molekylvikt (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.