Läs mer
Silver, lödlegering, 1,6 mm (0,06 tum) diameter
Produktkod. 11349447
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349447 50 g 50g
11339447 250 g 250g
11329447 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041032.18
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För användning på koppar, rostfritt och de flesta andra metaller
Silver, lodlegering används på koppar, rostfritt och de flesta andra metaller. Den används för elektroniska sammansättningar, formfästen, tjocka filmer. Lödning av smycken på grund av legeringarnas förmåga att bibehålla höga nivåer av ljusstyrka.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver, solder Alloy
Namnnotering 1,6 mm (0,06 tum) i diameter.
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ag:Sn; 3,5:96,5 wt%
Kvantitet 50 g
MDL-nummer MFCD00801108
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.