Läs mer
Silversputtermål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 3,18 mm (0,125 tum) tjockt, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15454855
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454855 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15454855 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041264.KS
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Magnetronsputtringskälla
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver sputtering target
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 3,18 mm (0,125 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 7440-22-4
Odör Kännetecken
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Ag
MDL-nummer MFCD00003397
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI-nyckel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag]
IUPAC-namn silver
Molekylvikt (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Procent renhet 99.99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.