Läs mer
Silver Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Färg | Colorless |
| pH | 1 |
| IUPAC-namn | silver;nitrate |
| Kvantitet | 500 mL |