Läs mer
Silver Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Produktkod. 10000200 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10000200 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10000200
Brand: Fisher Chemical J/8310/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Förpackning HDPE plastic bottle
CAS 7761-88-8
Fysisk form Liquid
Molekylformel AgNO3
MDL-nummer MFCD00003414
Färg Colorless
pH 1
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn silver;nitrate
Molekylvikt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:32130