Läs mer
Silversulfadiazin, LoGiCal
Produktkod. 30461131
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461131 10 mg
1 options
Produktkod. 30461131 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1420.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver Sulfadiazine
CAS 22199-08-2
Analyt- eller komponentnamn Silver Sulfadiazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H9 N4 O2 S . Ag
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Silver, (4-amino-N-2-pyrimidinylbenzenesulfonamidato-NN,O1)-, Sulfanilamide, N1-2-pyrimidinyl-, monosilver(1+) salt (8CI), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, silver complex, Altreet-Ag, Dermazin, Dermazine, Flamazine, Flammazine, Geben, NSC 625324, Physiotulle-Ag, Silvadene, Silver 2-sulfanilamidopyrimidine, Silver sulfadiazine, Silver sulphadiazine, Silverol, Sulfadiazine silver, Sulfadiazine silver salt, Silver, [4-amino-N-(2-pyrimidinyl-kappaN1)benzenesulfonamidato-kappaO]-
InChI formel InChI=1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [Ag+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2
IUPAC-namn silver; (4-aminofenyl)sulfonyl-pyrimidin-2-ylazanid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 357.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 355,9497 g/mol