Learn More
Silver Sulfadiazine, Mikromol™
Product Code. 17970456
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
Product Code. Quantity Unit Size
17970456 250 mg 250mg
1 options
Product Code. 17970456 Supplier Mikromol Supplier No. MM1420.00
 Restricted Item
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Silver Sulfadiazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Silver Sulfadiazine
CAS 22199-08-2
Analyte or Component Names Silver Sulfadiazine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10 H9 N4 O2 S . Ag
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Silver, (4-amino-N-2-pyrimidinylbenzenesulfonamidato-NN,O1)-, Sulfanilamide, N1-2-pyrimidinyl-, monosilver(1+) salt (8CI), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, silver complex, Altreet-Ag, Dermazin, Dermazine, Flamazine, Flammazine, Geben, NSC 625324, Physiotulle-Ag, Silvadene, Silver 2-sulfanilamidopyrimidine, Silver sulfadiazine, Silver sulphadiazine, Silverol, Sulfadiazine silver, Sulfadiazine silver salt, Silver, [4-amino-N-(2-pyrimidinyl-kappaN1)benzenesulfonamidato-kappaO]-
InChI Formula InChI=1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
SMILES [Ag+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2
IUPAC Name silver;(4-aminophenyl)sulfonyl-pyrimidin-2-ylazanide
Molecular Weight (g/mol) 357.14
Quantity 250 mg
Formula Weight 355.9497 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.