Läs mer
Silver Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10080340 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10080340 25 g 25g
10447650 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10080340 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/1360/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ag2O4S, CAS Number-10294-26-5, disilver 1+ sulfate, sulfuric acid disilver i salt, disilver 1+ sulphate, disilver sulfate, unii-8qg6hv4zpo, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, silver sulfate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, disilver 1+ ion sulfate, 8qg6hv4zpo, 100g, 1085 deg.C, White, 311.79g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-26-5
Molekylformel Ag2H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 313.81
MDL-nummer 3407
InChI-nyckel YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC-namn disilver(1+) sulfuric acid
LEDER [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1085°C
Smältpunkt 652°C
Färg White
pH 5 to 6
Fysisk form Solid
Kvantitet 25 g
Formel vikt 311.79g/mol
Förpackning Glass Jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.