Läs mer
Silversulfat, Premion™, 99,99 % (metallbaserad bas), Ag 68,9 % min
Produktkod. 11324168
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324168 25 g 25g
11334168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041443.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313,81 g/mol
Silver(I)sulfat används vid silverplätering och vid elektrolys. Det är ett användbart icke-fläckande substitut till silvernitrat. Silversulfat/jod är ett utmärkt joderingsreagens för alkyl, alkoxibensener, aromatiska aminer och uridiner. Det används i batterier; dess farmaceutiska sammansättning används som ett antimikrobiellt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-26-5
Molekylformel Ag2H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 313.81
MDL-nummer MFCD00003407
InChI-nyckel YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC-namn disilver(1+) svavelsyra
LEDER [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1085 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Silver sulfate
Smältpunkt 657 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Känslighet Ljuskänslig
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 5.45 g/mL
Linjär formel Ag2SO4
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,8529
Löslighetsinformation Delvis löslig i vatten. Vattenlösligheten ökar med temperaturen. Löslig i salpetersyra, ammoniak och konkl. svavelsyra.
Formel vikt 311.8
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ag 68.9% min.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.