Läs mer
Silver sulfate, pure, 10 g/l solution in sulfuric acid
Produktkod. p-215337 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 l
2,5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10237460
Brand: Thermo Scientific Acros 279480010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver sulfate
Färg Färglös
Namnnotering 10g/L Solution in Sulfuric Acid
CAS 10294-26-5, 7664-93-9
Molekylformel Ag2H2O4S
Linjär formel Ag2SO4
MDL-nummer MFCD00003407
Fieser 01,1015; 03,254; 04,435
Densitet 1.8400g/mL, 1.84
Merck Index 15, 8668
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
InChI-nyckel YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn disilver(1+) svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 313.81
PubChem CID 159865
Formel vikt 311.79
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 l
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.