Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver Sulfate |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Ag2SO4 |
| UN-nummer | 3077 |
| Formel vikt | 311.8g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | puriss. |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Plastic Bottle |