Läs mer
Silversulfat, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072038 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 15643470
Brand: Honeywell-Fluka 3149425G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-26-5
Molekylformel Ag2H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 313.81
MDL-nummer MFCD00003407
InChI-nyckel YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC-namn disilver(1+) svavelsyra
LEDER [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver Sulfate
Kvantitet 25 g
Linjär formel Ag2SO4
UN-nummer 3077
Formel vikt 311.8g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS/puriss. pa
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Silver sulfate