Läs mer
Silversulfatlösning 5 % (vikt/volym) (d=1,84) i svavelsyra, för COD, Fisher Chemical
Produktkod. 10030230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10030230 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 10030230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7410/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 10294-26-5
Molekylformel Ag2H2O4S
MDL-nummer 3407
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
InChI-nyckel YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn disilver(1+) svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 313.81
PubChem CID 159865
Formel vikt 311.79g/mol
Förpackning Plastbelagd glasflaska
pH 1
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.