Läs mer
Silversulfat, TRC
Produktkod. 30240550
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240550 50 g
30240652 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30240550 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS46506050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-26-5
Molekylformel Ag2O4S
Molekylvikt (g/mol) 311.8
Synonym Disilver Monosulfate, Disilver Sulfate, Disilver(1+) Sulfate, Silver SulfateSilver Sulfate (Ag2SO4), Sulfuric Acid Disilver Salt, Sulfuric Acid Silver Salt (1:2);
IUPAC-namn Disilver; sulfat
LEDER [Ag+].[Ag+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver Sulfate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Formel vikt 309.7619