Läs mer
Silver sulfide, 99.9+% (metals basis)
Produktkod. 11403790
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403790 5 g 5g
11413790 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403790 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089473.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Silversulfid är användbar som fotosensibilisator vid fotografering, mellanprodukter, kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21548-73-2
Molekylformel Ag2S
Molekylvikt (g/mol) 247.80
MDL-nummer MFCD00003406
InChI-nyckel XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn disilver(1+)sulfandiid
LEDER [S--].[Ag+].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver sulfide
Smältpunkt 825°C
Färg Grå till svart
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,8530
Löslighetsinformation Soluble in aq. HCN,aq. citric acid with KNO3. Insoluble in acids,alkalies,aqueous ammoniums.
Formel vikt 247.8
Procent renhet ≥99.9%
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 7.317 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.