Läs mer
Silversulfid, 99,999% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15432277
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432277 5 g 5g
15442277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045458.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Silversulfid används som fotosensibilisator i fotografering, antibakteriella och antimikrobiella medel. Den är också användbar som kvalitativ oorganisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21548-73-2
Molekylformel Ag2S
Molekylvikt (g/mol) 247.80
MDL-nummer MFCD00003406
InChI-nyckel XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn disilver(1+)sulfandiid
LEDER [S--].[Ag+].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver sulfide
Smältpunkt 825°C
Färg Grå till svart
Fysisk form Pieces
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,8530
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 247.8
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 7.317 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.