Learn More
Silversulfid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11341239
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11341239 5 g 5g
11321239 25 g 25g
11331239 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11341239 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011416.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Silversulfid är användbar som fotosensibilisator vid fotografering, mellanprodukter, kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21548-73-2
Molekylformel Ag2S
Molekylvikt (g/mol) 247.80
MDL-nummer MFCD00003406
InChI-nyckel XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn disilver(1+)sulfandiid
LEDER [S--].[Ag+].[Ag+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Silver sulfide
Smältpunkt 825°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in HNO3,alkali cyanide solutions. Insoluble in water
Formel vikt 247.8
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Utseende Dark gray to black powder/flake/crystalline/beads
Densitet 7.317 g/cm3 at 20°C
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.