Läs mer
Silversulfid, Premion™ , 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356478
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356478 5 g 5g
11346478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012113.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Den finner användning som fotosensibilisator inom fotografering. Svartning av silvret för smycken och desinfektion/sterilisering av reservoarer. Antibakteriella och antimikrobiella medel. Laboratoriereagens. En blandad jonisk-elektronisk ledare. I IR-detektorer, fotoledare, fotovoltaiska celler, elektrokemiska lagringsceller etc. Svart färgämne i keramiska glasyrer och för niello metallarbete. Autometallografi vid detektion av katalytiska vävnadsmetaller och kolloidala guldpartiklar bundna till makromolekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21548-73-2
Molekylformel Ag2S
Molekylvikt (g/mol) 247.80
MDL-nummer MFCD00003406
InChI-nyckel XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn disilver(1+)sulfandiid
LEDER [S--].[Ag+].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver sulfide
Smältpunkt 825°C
Färg Grå till svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.998% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in most of the solvents. Insoluble in acids,alkalies and aqueous ammoniums.
Formel vikt 247.8
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Utseende Dark grey to black powder/flake/crystalline/beads
Densitet 7.317
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.