Läs mer
Silver tetrafluoroborate, 99%
Produktkod. 15740829 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15740829 50 g Plastflaska 50g
10468223 1 g Plastflaska 1g
10296250 10 g Plastflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15740829 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197090500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14104-20-2 | AgBF4 | 194.67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14104-20-2
Molekylformel AgBF4
Molekylvikt (g/mol) 194.67
MDL-nummer MFCD00003408
InChI-nyckel CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm
PubChem CID 159722
LEDER [Ag+].F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver tetrafluoroborate
Namnnotering 99%
Färg Beige
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 43.92% min. (BF4)
Linjär formel AgBF4
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC-namn silver(1+)tetrafluorboranid
Formel vikt 194.67
Procent renhet 99%
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver tetrafluoroborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver tetrafluoroborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.