Läs mer
Silver Tetrafluoroborate, TRC
Produktkod. 30424458
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30424458 5 g
1 options
Produktkod. 30424458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS4650655G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver Tetrafluoroborate
CAS 14104-20-2
Kvantitet 5 g
Molekylformel AgBF4
Synonym Silver Fluoborate','Silver Tetrafluoroborate, Boron Silver Fluoride (BAgF4), Silver Borofluoride, Silver Borofluoride AgBF4, Silver Fluoroborate, Silver Fluoroborate (AgBF4), Silver Tetrafluoroborate, Silver(1+) Tetrafluoroborate, Silver(1+) Tetrafluoroborate, Silver(I) Tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
LEDER F[B](F)(F)(F)[Ag]
IUPAC-namn argentio(tetrafluoro)boron
Molekylvikt (g/mol) 194.67
Formel vikt 193.908