Läs mer
Silvertiocyanat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351998
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351998 10 g 10g
11361998 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011897.09
 Begränsad artikel
I lager
För beredning av icke-metalliska tiocyanater, analytiskt reagens, i fotografiska emulsioner
Silvertiocyanat används vid framställning av icke-metalliska tiocyanater, analytiskt reagens, i fotografiska emulsioner och som en organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1701-93-5
Molekylformel CHAgNS
Molekylvikt (g/mol) 166.954
MDL-nummer MFCD00003416
InChI-nyckel KFDDCZCFSUJOBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver 1+ ion thiocyanate ion
PubChem CID 16211904
IUPAC-namn silver;tiocyansyra
LEDER C(#N)S.[Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver thiocyanate
Smältpunkt (nedbrytning)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Odör Luktfritt
Känslighet Ljuskänslig
Utseende Vita kristaller
Löslighetsinformation Mycket lätt löslig i vatten. Olöslig i etanol, aceton, syra. Löslig i NH4OH
Formel vikt 165.95
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.