Läs mer
Silvertrifluormetansulfonat, 98 %
Produktkod. 11389339
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389339 2 g 2g
11379339 10 g 10g
11369339 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088722.04
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 2923-28-6 | CAgF3O3S | 256,93 g/mol
Silvertrifluormetansulfonat är användbart vid halogenidabstraktion. Det hjälper till att aktivera svavelskyddsgrupper vid kolhydraternas anomera centra i närvaro av jod. Det används som ett triflateringsmedel i kombination med palladiumföreningar, som en katalysator för korskopplingsreaktioner och i flera organiska omvandlingsreaktioner. Polyuretaner framställda av silvertriflat uppvisar hög permeabilitet och selektivitet mot olefiner i sin separation från paraffinblandningar. Polyetylenoxid - silvertriflatkompositer kan användas i fuktsensorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2923-28-6
Molekylformel CAgF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 256.93
MDL-nummer MFCD00013226
InChI-nyckel QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver trifluoromethanesulfonate, silver triflate, agotf, silver trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid silver salt, silver i trifluoromethanesulfonate, silver trifluoromethylsulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoromethanesulphonate, silver 1+ ion triflate
PubChem CID 76223
IUPAC-namn silver;trifluormetansulfonat
LEDER [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 356 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 98%
Beilstein EM>10,
Löslighetsinformation Löslig i vatten och även i de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 256.93
Odör Luktfritt
Känslighet Ljuskänslig
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver trifluoromethanesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.