Läs mer
Silvertrifluorometansulfonat, 99+%
Produktkod. 10700881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10700881 10 g Glasflaska 10g
10701071 25 g Glasflaska 25g
11904351 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10700881 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175200100
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 2923-28-6 | CAgF3O3S | 256,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2923-28-6
Molekylformel CAgF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 256.93
MDL-nummer MFCD00013226
InChI-nyckel QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver trifluoromethanesulfonate, silver triflate, agotf, silver trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid silver salt, silver i trifluoromethanesulfonate, silver trifluoromethylsulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoromethanesulphonate, silver 1+ ion triflate
PubChem CID 76223
IUPAC-namn silver;trifluormetansulfonat
LEDER [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 356,0 °C
Färg Vit till Beige
Elementaranalys 99,0 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3SO3Ag
Kvantitet 10 g
Merck Index 09,302
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 256.92
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.