Läs mer
Silvertrifluorometansulfonat, TRC
Produktkod. 30409362
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30409362 10 g
1 options
Produktkod. 30409362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS46510010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver Trifluoromethanesulfonate
CAS 2923-28-6
Molekylformel CAgF3O3S
Kvantitet 10 g
Synonym Trifluoro-methanesulfonic Acid Silver(1+) Salt, Silver (trifluoromethyl)sulfonate, Silver triflate, Silver trifluoromethanesulfonate, Silver trifluoromethanesulfonate, Silver Trifluoromethanesulphonate, Silver(1+) Triflate, Silver(1+) trifluoromethanesulfonate, Silver(I) Triflate, Silver(I) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Silver(1+) Salt
InChI formel InChI=1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
LEDER [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn silver; trifluorometansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 256.94
Formel vikt 255.8571