Läs mer
Silver volframoxid, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314617
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314617 50 g 50g
11304617 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039661.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13465-93-5 | Ag2O4W | 463.57 g/mol
Silver volframoxid används i elektroniska och kemiska industrier. Det används också som en biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13465-93-5
Molekylformel Ag2O4W
Molekylvikt (g/mol) 463.57
MDL-nummer MFCD00014147
InChI-nyckel JFUVYDSGHRJJDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silver tungstate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver tungsten oxide
Färg Gult
Kvantitet 50 g
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Form Pulver
Linjär formel Ag2WO4
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in potassium cyanide, ammonium hydroxide and nitric acid
Formel vikt 463.58
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.