Läs mer
Silver tvådelat ledande lim, EXP . XX/XX Harts och härdare, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352028
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352028 10 g 10g
11362028 1 g 1g
11382028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012942.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En ledande epoxi som binder bra till metall, keramik, plast, glas och grafit
En ledande epoxi som binder bra till metall, keramik, plast, glas och grafit
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Begränsad hållbarhet, 60 dagar efter leverans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver two part conductive adhesive
Namnnotering EXP. x X/XX Resin and Hardener
Kvantitet 10 g
MDL-nummer MFCD00003397
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.