Läs mer
Silvertråd, 0,05 mm (0,002 tum) dia, glödgat, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11470780
Kvantitet:
2 x 50 m
5 m
50 m
Förpackningsstorlek:
5m
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11470780
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044461.G5
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silvertråd finner tillämpning inom elektronik. Den används också i högtalarsystem för deras magnettråd för att få bästa möjliga ljud från deras högtalare. Vidare används det vid smyckestillverkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-22-4
Molekylformel Ag
Molekylvikt (g/mol) 107.87
MDL-nummer MFCD00003397
InChI-nyckel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-namn silver
LEDER [Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver wire
Namnnotering 0.05mm (0.002 in.) dia., Annealed
Kvantitet 5 m
Odör Characteristic
Vikt ≈0.02g/m
Form Wire
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.