Läs mer
Silver wire, 0.64mm (0.025in) dia, annealed, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11349488
Change view
Kvantitet:
10 m
2 m
50 m
Förpackningsstorlek:
10m
2m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349488 50 m 50m
11369488 2 m 2m
11359488 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043325.H2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Form: Ca. 3,4 g/m; Temperation: mjuk
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-22-4
Molekylformel Ag
Molekylvikt (g/mol) 107.87
MDL-nummer MFCD00003397
InChI-nyckel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-namn silver
LEDER [Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver
Färg Silver
Namnnotering Annealed
Utseende Silver-colored wire
Kvantitet 50 m
Odör Characteristic
Analysprocentintervall 99.9% (Metals basis)
Form Wire
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.