Läs mer
Silybin A,B (blandning), TRC
Produktkod. 30421904
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30421904 1 g
1 options
Produktkod. 30421904 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS4658501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silybin (A+B)
CAS 802918-57-6
Molekylformel C25 H22 O10
Kvantitet 1 g
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one','2-[2,3-dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-','(2R,3R)-, 4H-1-Benzopyran-4-one','2-[2,3-dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy- (9CI), (2R,3R)-2-[2,3-Dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Silybin
InChI formel InChI=1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20?,23-,24?,25+/m0/s1
LEDER COc1cc(ccc1O)C2Oc3cc(ccc3OC2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
IUPAC-namn (2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-[3-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)-2-(hydroxymetyl)-2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl]-2,3-dihydrochromen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 482.44
Formel vikt 482.1213