missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Silydianin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silydianin |
| CAS | 29782-68-1 |
| Molekylformel | C25 H22 O10 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3,6-Methanobenzofuran-7(6H)-one','4-[(2R,3R)-3,4-dihydro-3,5,7-trihydroxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl]-2,3,3a,7a-tetrahydro-7a-hydroxy-8-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-','(3R,3aR,6R,7aR,8R)-, 3,6-Methanobenzofuran-7(6H)-one','4-(3,4-dihydro-3,5,7-trihydroxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl)-2,3,3a,7a-tetrahydro-7a-hydroxy-8-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-','[3R-[3α,3aβ,4(2R*,3R*),6α,7aβ,8R*]]-, 3,6-Methanobenzofuran-7(6αH)-one','2,3α,3aα,7a-tetrahydro-7aα-hydroxy-8-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-(3α,5,7-trihydroxy-4-oxo-2β-chromanyl)-','(+)- (8CI), (3R,3aR,6R,7aR,8R)-4-[(2R,3R)-3,4-Dihydro-3,5,7-trihydroxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl]-2,3,3a,7a-tetrahydro-7a-hydroxy-8-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,6-methanobenzofuran-7(6H)-one, Silidianin, Silidianine |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22O10/c1-33-16-4-9(2-3-14(16)27)18-11-7-12(20-13(18)8-34-25(20,32)24(11)31)23-22(30)21(29)19-15(28)5-10(26)6-17(19)35-23/h2-7,11,13,18,20,22-23,26-28,30,32H,8H2,1H3/t11-,13-,18+,20+,22+,23-,25-/m1/s1 |
| LEDER | COc1cc(ccc1O)[C@@H]2[C@H]3CO[C@]4(O)[C@H]3C(=C[C@H]2C4=O)[C@H]5Oc6cc(O)cc(O)c6C(=O)[C@@H]5O |
| IUPAC-namn | (1R,3R,6R,7R,10R)-3-hydroxy-10-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-8-[(2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-4-oxo-chroman-2-yl]-4-oxatricyclo[4.3.1.0^{3,7}]dec-8-en-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.44 |
| Formel vikt | 482.1213 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?