Läs mer
Macherey-Nagel™ Silylerande MSTFA
Produktkod. 10471142 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10471142 1 ml 20ml
1 options
Produktkod. 10471142 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 701270.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2980.00 SEK
    2921.08 SEK / 20ml
    Save 58.92 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MSTFA, 20x1 mL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N -methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (MSTFA)