Läs mer
Thermo Scientific™ Lösningsmedel av silyleringsgrad
Produktkod. 11561941 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Standardkomponenter:
Acetonitril
Dimetylformamid (DMF)
Dimetylsulfoxid (DMSO)
Pyridin
Tetrahydrofuran
Förpackningsstorlek:
50ml
Varje
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11561941
Brand: Thermo Scientific™ TS20672
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Använd speciellt tillverkade och förpackade Thermo Scientific™ Lösningsmedel av silyleringsgrad för att möta de höga behoven av silylering och andra känsliga derivatiseringsreaktioner.
Använd speciellt tillverkade och förpackade Thermo Scientific™ Lösningsmedel av silyleringsgrad för att möta de höga behoven av silylering och andra känsliga derivatiseringsreaktioner. De renas, torkas och förpackas under kväve på bekvämt sätt Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Provförvaringsflaskor och levereras med elastomer septa för att möjliggöra omedelbar tillgång till provet utan exponering för fukt och syre. Använd polära lösningsmedel (acetonitril, dimetylformamid, dimetylsulfoxid, pyridin, tetrahydrofuran) för att underlätta reaktioner; opolära organiska lösningsmedel kan användas men kommer inte att accelerera reaktionshastigheten.
Rekommenderad användning
Undvik vatten eller alkohol, eftersom TMS-reagenser reagerar med aktivt väte.
Undvik enoliserbara ketoner.
Använd dimetylformamid för steroider och andra stora molekyler.
Använd dimetylsulfoxid för att framställa TMS-derivat av tertiära alkoholer och vissa föreningar med låg löslighet i andra silyleringslösningsmedel.
Pyridin är ett utmärkt lösningsmedel och reaktionsmedium för MS-reaktioner och är en HCl-acceptor i reaktioner som involverar organoklorsilaner.
Andra vanligen använda lösningsmedel inkluderar tetrahydrofuran och acetonitril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Brandfarligt, Hälsoskadligt
Objektbeskrivning dimetylformamid (DMF); 50 ml
Standardkomponenter Dimetylformamid (DMF)
Standardkoncentration 98 till 100 %
Förvaring 4 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silylation Grade Solvents
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dimethylformamide