Läs mer
Thermo Scientific™ Lösningsmedel av silyleringsgrad
Produktkod. 11577821 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Standardkomponenter:
Acetonitril
Dimetylformamid (DMF)
Dimetylsulfoxid (DMSO)
Pyridin
Tetrahydrofuran
Förpackningsstorlek:
50ml
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standardkomponenter unitSize
11577821 Acetonitril Varje
11561941 Dimetylformamid (DMF) Varje
11581941 Dimetylsulfoxid (DMSO) Varje
11536661 Pyridin 50ml
11556661 Tetrahydrofuran Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11577821 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS20062
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd speciellt tillverkade och förpackade Thermo Scientific™ Lösningsmedel av silyleringsgrad för att möta de höga behoven av silylering och andra känsliga derivatiseringsreaktioner.
Använd speciellt tillverkade och förpackade Thermo Scientific™ Lösningsmedel av silyleringsgrad för att möta de höga behoven av silylering och andra känsliga derivatiseringsreaktioner. De renas, torkas och förpackas under kväve på bekvämt sätt Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Provförvaringsflaskor och levereras med elastomer septa för att möjliggöra omedelbar tillgång till provet utan exponering för fukt och syre. Använd polära lösningsmedel (acetonitril, dimetylformamid, dimetylsulfoxid, pyridin, tetrahydrofuran) för att underlätta reaktioner; opolära organiska lösningsmedel kan användas men kommer inte att accelerera reaktionshastigheten.
Rekommenderad användning
Undvik vatten eller alkohol, eftersom TMS-reagenser reagerar med aktivt väte.
Undvik enoliserbara ketoner.
Använd dimetylformamid för steroider och andra stora molekyler.
Använd dimetylsulfoxid för att framställa TMS-derivat av tertiära alkoholer och vissa föreningar med låg löslighet i andra silyleringslösningsmedel.
Pyridin är ett utmärkt lösningsmedel och reaktionsmedium för MS-reaktioner och är en HCl-acceptor i reaktioner som involverar organoklorsilaner.
Andra vanligen använda lösningsmedel inkluderar tetrahydrofuran och acetonitril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Brandfarligt, Hälsoskadligt, Irriterande
Objektbeskrivning 50 mL
Standardkomponenter Acetonitril
Standardkoncentration 98 till 100 %
Förvaring 4 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile