Beskrivning
Använd speciellt tillverkade och förpackade Thermo Scientific™ Lösningsmedel av silyleringsgrad för att möta de höga behoven av silylering och andra känsliga derivatiseringsreaktioner. De renas, torkas och förpackas under kväve på bekvämt sätt Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Provförvaringsflaskor och levereras med elastomer septa för att möjliggöra omedelbar tillgång till provet utan exponering för fukt och syre. Använd polära lösningsmedel (acetonitril, dimetylformamid, dimetylsulfoxid, pyridin, tetrahydrofuran) för att underlätta reaktioner; opolära organiska lösningsmedel kan användas men kommer inte att accelerera reaktionshastigheten.
Undvik vatten eller alkohol, eftersom TMS-reagenser reagerar med aktivt väte.
Undvik enoliserbara ketoner.
Använd dimetylformamid för steroider och andra stora molekyler.
Använd dimetylsulfoxid för att framställa TMS-derivat av tertiära alkoholer och vissa föreningar med låg löslighet i andra silyleringslösningsmedel.
Pyridin är ett utmärkt lösningsmedel och reaktionsmedium för MS-reaktioner och är en HCl-acceptor i reaktioner som involverar organoklorsilaner.
Andra vanligen använda lösningsmedel inkluderar tetrahydrofuran och acetonitril.
Specifikationer
Specifikationer
| Faror | Undvik vatten och alkohol |
| Standardkomponenter | Dimetylsulfoxid (DMSO) |
| Förvaring | 20 °C till 25 °C |
| Kvantitet | 50 ml |