Läs mer
Macherey-Nagel™ Silylering med TSIM
Produktkod. 12847781 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12847781 5 x 10 ml Paket med 50
1 options
Produktkod. 12847781 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 701310.510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2960.00 SEK
    2769.19 SEK / Paket med 50
    Save 190.81 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
Kvantitet 5 x 10 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TSIM, 5x10 mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-trimethylsilyl-imidazole