Läs mer
Silymarin (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silymarin |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3 |
| Formel vikt | 482.12 |