Läs mer
Simazine D10 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Simazine D10 |
| CAS | 220621-39-6 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Molekylformel | C7 2H10 H2 Cl N5 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Simazine D10 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])n1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2-N,4-N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.72 |
| Visa mer |